(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400629-1G PC400629-250MG PC400629-500MG PC400629-2.5G
APOSPC400629-1GEA 1830 DKK
APOSPC400629-1G APOSPC400629-250MG APOSPC400629-500MG APOSPC400629-2.5G
(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
(3-Bromo-5-trifluoromethylpyridin-2-yl)dimethylamine
Formel: C₈H₈BrF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18384845
CAS-nummer: 216765-95-6