3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400602-1G PC400602-5G
APOSPC400602-1GEA 1320 DKK
APOSPC400602-1G APOSPC400602-5G
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
3-Amino-6-methyl-4-(trifluoromethyl)thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01055887
CAS-nummer: 610259-30-8