1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC400556-1G PC400556-250MG PC400556-5G
APOSPC400556-1GEA 818 DKK
APOSPC400556-1G APOSPC400556-250MG APOSPC400556-5G
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₄H₅FO₂
Molekylvægt: 104.08 g/mol
Smeltepunkt: 72…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18205954
CAS-nummer: 137081-41-5