2-(2-Aminopropan-2-yl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC400516-1G PC400516-5G
APOSPC400516-1GEA 523 DKK
APOSPC400516-1G APOSPC400516-5G
2-(2-Aminopropan-2-yl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide
2-(2-Aminopropan-2-yl)-N-(4-fluorobenzyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidine-4-carboxamide
Formel: C₁₆H₁₉FN₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10698741
CAS-nummer: 518048-03-8