tert-Butyl-3,5-difluoropyridin-4-ylcarbamate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC400500-1G PC400500-250MG
APOSPC400500-1GEA 5410 DKK
APOSPC400500-1G APOSPC400500-250MG
tert-Butyl-3,5-difluoropyridin-4-ylcarbamate
tert-Butyl-3,5-difluoropyridin-4-ylcarbamate
Formel: C₁₀H₁₂F₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22199252
CAS-nummer: 1364663-23-9