3-(Trifluormethoxy)benzensulfonamid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4004-1G PC4004-25G PC4004-5G
APOSPC4004-1GEA 218 DKK
APOSPC4004-1G APOSPC4004-25G APOSPC4004-5G
3-(Trifluormethoxy)benzensulfonamid
3-(Trifluormethoxy)benzensulfonamid
Formel: C₇H₆F₃NO₃S
Smeltepunkt: 100…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094233
CAS-nummer: 503179-70-2