2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC4002-1G PC4002-5G
APOSPC4002-1GEA 985 DKK
APOSPC4002-1G APOSPC4002-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄F₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236206
CAS-nummer: 123950-46-9