1,1-Difluoro-1-butene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC4001-25G PC4001-5G
APOSPC4001-25GEA 11250 DKK
APOSPC4001-25G APOSPC4001-5G
1,1-Difluoro-1-butene 98%
1,1-Difluoro-1-butene
Formel: C₄H₆F₂
Molekylvægt: 92.09 g/mol
Kogepunkt: 3.7 °C/760mmHg
Smeltepunkt: –144.9 °C
Massefylde: 1.0216 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038010
CAS-nummer: 407-09-0
UN nummer: 3161
ADR: 2.1