4-Brom-2-fluorbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3994-100G PC3994-25G PC3994-5G
APOSPC3994-100GEA 523 DKK
APOSPC3994-100G APOSPC3994-25G APOSPC3994-5G
4-Brom-2-fluorbenzoesyre 98%
4-Brom-2-fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₄BrFO₂
Molekylvægt: 219.01 g/mol
Smeltepunkt: 210…215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143263
CAS-nummer: 112704-79-7