4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene 97%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

PC3989-5G PC3989-1G
APOSPC3989-5GEA 3570 DKK
APOSPC3989-5G APOSPC3989-1G
4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene 97%
4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene
Formel: C₁₂H₁₂F₄O
Kogepunkt: 52 °C/ 0,04mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04038273
CAS-nummer: 343305-41-9

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR