trans-4-Fluoro-β-nitrostyrene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3988C-25G PC3988C-5G PC3988C-100G
APOSPC3988C-25GEA 850 DKK
APOSPC3988C-25G APOSPC3988C-5G APOSPC3988C-100G
trans-4-Fluoro-β-nitrostyrene 98%
trans-4-Fluoro-β-nitrostyrene
Formel: C₈H₆FNO₂
Smeltepunkt: 99…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024824
CAS-nummer: 706-08-1
EINECS: 211-891-2