Bis(3-fluorphenyl)disulfid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3979-25G PC3979-5G
APOSPC3979-25GEA 1530 DKK
APOSPC3979-25G APOSPC3979-5G
Bis(3-fluorphenyl)disulfid 97%
Bis(3-fluorphenyl)disulfid
Formel: C₁₂H₈F₂S₂
Kogepunkt: 308 °C
Massefylde: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01318104
CAS-nummer: 63930-17-6