4-Fluor-2-nitrophenol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3978-100G PC3978-25G PC3978-500G
APOSPC3978-100GEA 404 DKK
APOSPC3978-100G APOSPC3978-25G APOSPC3978-500G
4-Fluor-2-nitrophenol 99%
4-Fluor-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Smeltepunkt: 73…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042528
CAS-nummer: 394-33-2