1-(Difluormethoxy)-3-nitrobenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
PC3971-100G PC3971-25G PC3971-5G
APOSPC3971-100GEA 2830 DKK
APOSPC3971-100G APOSPC3971-25G APOSPC3971-5G
1-(Difluormethoxy)-3-nitrobenzen 98%
1-(Difluormethoxy)-3-nitrobenzen
Formel: C₇H₅F₂NO₃
Kogepunkt: 240…242 °C
Massefylde: 1,391 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407974
CAS-nummer: 22236-07-3