3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3957-10G PC3957-5G PC3957-1G
APOSPC3957-10GEA 2950 DKK
APOSPC3957-10G APOSPC3957-5G APOSPC3957-1G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11035864
CAS-nummer: 1031929-10-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II