(Trifluormethyl)trimethylsilan 0,5 M in THF 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: trimethyl(trifluoromethyl)silane
PC3953-100ML PC3953-25ML PC3953-5ML
APOSPC3953-100MLEA 933 DKK
APOSPC3953-100ML APOSPC3953-25ML APOSPC3953-5ML
(Trifluormethyl)trimethylsilan 0,5 M in THF 98%
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Formel: C₄H₉F₃Si
Molekylvægt: 142.2 g/mol
Kogepunkt: 40 °C
Massefylde: 0.895 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –20 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00145454
CAS-nummer: 81290-20-2
UN nummer: 1993
ADR: 3 III