α,α,α,5-Tetrafluor-2-nitrotoluen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride, α,α,α,5-Tetrafluoro-2-nitrotoluene, 1-Fluoro-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC3952-100G PC3952-25G PC3952-250G PC3952-500G
APOSPC3952-100GEA 305 DKK
APOSPC3952-100G APOSPC3952-25G APOSPC3952-250G APOSPC3952-500G
α,α,α,5-Tetrafluor-2-nitrotoluen 99%
α,α,α,5-Tetrafluor-2-nitrotoluen
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Molekylvægt: 209.1 g/mol
Kogepunkt: 198…199 °C
Smeltepunkt: 23 °C
Massefylde: 1.497 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039741
CAS-nummer: 393-09-9