3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluortoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
PC3950-100G PC3950-500G PC3950-25G
APOSPC3950-100GEA 709 DKK
APOSPC3950-100G APOSPC3950-500G APOSPC3950-25G
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluortoluen 98%
3-Nitro-α,α,α,4-tetrafluortoluen
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Kogepunkt: 91…92 °C/15mmHg
Massefylde: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007059
CAS-nummer: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III