α,α,α,2-Tetrafluor-5-nitrotoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Fluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC3940-100G PC3940-25G
APOSPC3940-100GEA 414 DKK
APOSPC3940-100G APOSPC3940-25G
α,α,α,2-Tetrafluor-5-nitrotoluen 98%
α,α,α,2-Tetrafluor-5-nitrotoluen
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Molekylvægt: 209.1 g/mol
Kogepunkt: 105…110 °C/25mmHg
Massefylde: 1.522 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00024576
CAS-nummer: 400-74-8
EINECS: 206-925-8