Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3939-25G PC3939-5G PC3939-100G
APOSPC3939-25GEA 218 DKK
APOSPC3939-25G APOSPC3939-5G APOSPC3939-100G
Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate 97%
Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate
Formel: C₁₀H₈Cl₂FNO₃
Smeltepunkt: 66…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00799535
CAS-nummer: 96568-04-6