2-Fluor-5-nitrobenzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3937-100G PC3937-25G
APOSPC3937-100GEA 1280 DKK
APOSPC3937-100G APOSPC3937-25G
2-Fluor-5-nitrobenzonitril 97%
2-Fluor-5-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃FN₂O₂
Smeltepunkt: 70…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042299
CAS-nummer: 17417-09-3
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III