4-Fluor-3-nitrobenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3935-25G PC3935-5G PC3935-100G
APOSPC3935-25GEA 164 DKK
APOSPC3935-25G APOSPC3935-5G APOSPC3935-100G
4-Fluor-3-nitrobenzoesyre
4-Fluor-3-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₄FNO₄
Kogepunkt: 92 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 122…124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007058
CAS-nummer: 453-71-4
EINECS: 207-221-3