2-Fluor-5-nitrobenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3931-100G PC3931-25G PC3931-5G
APOSPC3931-100GEA 360 DKK
APOSPC3931-100G APOSPC3931-25G APOSPC3931-5G
2-Fluor-5-nitrobenzoesyre 98%
2-Fluor-5-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₄FNO₄
Smeltepunkt: 139…144 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134238
CAS-nummer: 7304-32-7