2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3927-1G PC3927-5G
APOSPC3927-1GEA 164 DKK
APOSPC3927-1G APOSPC3927-5G
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅HCl₂F₃N₂
Kogepunkt: 49 °C/32mmHg
Massefylde: 1,609 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03426408
CAS-nummer: 3932-97-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III