5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3924-1G PC3924-25G PC3924-5G PC3924-100G
APOSPC3924-1GEA 164 DKK
APOSPC3924-1G APOSPC3924-25G APOSPC3924-5G APOSPC3924-100G
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
5-Bromo-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₂BrClF₂O₂S
Smeltepunkt: 34…36 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01940424
CAS-nummer: 287172-61-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II