2-Chloro-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3923-1G PC3923-25G PC3923-5G
APOSPC3923-1GEA 240 DKK
APOSPC3923-1G APOSPC3923-25G APOSPC3923-5G
2-Chloro-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-4,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02091388
CAS-nummer: 67475-58-5
UN nummer: 1760
ADR: 8 III