3-Brom-5-fluorbenzoesyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3919-25G PC3919-5G PC3919-100G
APOSPC3919-25GEA 197 DKK
APOSPC3919-25G APOSPC3919-5G APOSPC3919-100G
3-Brom-5-fluorbenzoesyre 99%
3-Brom-5-fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₄BrFO₂
Molekylvægt: 219.01 g/mol
Smeltepunkt: 141…145 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01569540
CAS-nummer: 176548-70-2