2-Brom-3-fluorbenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3917-5G PC3917-25G PC3917-10G
APOSPC3917-5GEA 240 DKK
APOSPC3917-5G APOSPC3917-25G APOSPC3917-10G
2-Brom-3-fluorbenzoesyre 97%
2-Brom-3-fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₄BrFO₂
Smeltepunkt: 158…160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01569398
CAS-nummer: 132715-69-6