1-Fluor-4-nitrobenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
PC3910-250G PC3910-1KG
APOSPC3910-250GEA 327 DKK
APOSPC3910-250G APOSPC3910-1KG
1-Fluor-4-nitrobenzen 99%
1-Fluor-4-nitrobenzen
Formel: C₆H₄FNO₂
Molekylvægt: 141.1 g/mol
Kogepunkt: 205 °C
Smeltepunkt: 22…24 °C
Massefylde: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007282
CAS-nummer: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III