2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2,2,2-Trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate
PC3903-25G
PC3903-5G
PC3903-100G
APOSPC3903-25GEA
208
DKK
APOSPC3903-25G
APOSPC3903-5G
APOSPC3903-100G
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate 97%
2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Powerful trifluoroethylating agent; Useful for synthesis offluorinated amino acids, ask for references.
Formel:
C₃H₂F₆O₃S Molekylvægt: 232.10 g/mol Kogepunkt: 91 °C Massefylde: 1.611 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00671579 CAS-nummer: 6226-25-1 EINECS: 458-390-7 UN nummer: 3265 ADR: 8 II |