1-Fluor-3-nitrobenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Fluoronitrobenzene
PC3900-100G PC3900-25G
APOSPC3900-100GEA 0 DKK
APOSPC3900-100G APOSPC3900-25G
1-Fluor-3-nitrobenzen 97%
1-Fluor-3-nitrobenzen
Formel: C₆H₄FNO₂
Molekylvægt: 141.1 g/mol
Kogepunkt: 204…206 °C
Smeltepunkt: 2 °C
Massefylde: 1.325 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007196
CAS-nummer: 402-67-5
EINECS: 206-953-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III