1-Fluor-2-nitrobenzen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3890-1KG PC3890-250G PC3890-25G
APOSPC3890-1KGEA 950 DKK
APOSPC3890-1KG APOSPC3890-250G APOSPC3890-25G
1-Fluor-2-nitrobenzen 98%
1-Fluor-2-nitrobenzen
The activated fluorine reacts with arylamines to form 2-nitrodiarylamines see: Synthesis, 215 (1980)
Formel: C₆H₄FNO₂
Kogepunkt: 116 °C/22mmHg
Smeltepunkt: –6 °C
Massefylde: 1,338 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007048
CAS-nummer: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III