2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3889-5G PC3889-1G PC3889-25G
APOSPC3889-5GEA 545 DKK
APOSPC3889-5G APOSPC3889-1G APOSPC3889-25G
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate 98%
2,2,2-Trifluoroethyl methanesulphonate
Formel: C₃H₅F₃O₃S
Massefylde: 1,513 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00025058
CAS-nummer: 25236-64-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,III