2,2,3-Trichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3887-5G PC3887-1G PC3887-25G
APOSPC3887-5GEA 1430 DKK
APOSPC3887-5G APOSPC3887-1G APOSPC3887-25G
2,2,3-Trichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
2,2,3-Trichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Formel: C₄HCl₃F₆
Kogepunkt: 105 °C
Massefylde: 1,697 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093295
CAS-nummer: 378-84-7