1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3886-1G PC3886-5G PC3886-25G
APOSPC3886-1GEA 251 DKK
APOSPC3886-1G APOSPC3886-5G APOSPC3886-25G
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene 98%
1-Bromo-3-(trifluoromethylthio)benzene
Formel: C₇H₄BrF₃S
Kogepunkt: 192…194 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236348
CAS-nummer: 2252-45-1