5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3885D-100G PC3885D-250G PC3885D-25G PC3885D-500G
APOSPC3885D-100GEA 806 DKK
APOSPC3885D-100G APOSPC3885D-250G APOSPC3885D-25G APOSPC3885D-500G
5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd 98%
5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd
Formel: C₇H₄FNO₃
Molekylvægt: 169.11 g/mol
Kogepunkt: 153 °C/23mmHg
Smeltepunkt: 93…96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153175
CAS-nummer: 395-81-3
EINECS: 206-903-8