4-Fluor-2-nitroanisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
PC3883-25G PC3883-5G PC3883-100G
APOSPC3883-25GEA 218 DKK
APOSPC3883-25G APOSPC3883-5G APOSPC3883-100G
4-Fluor-2-nitroanisol 98%
4-Fluor-2-nitroanisol
Formel: C₇H₆FNO₃
Molekylvægt: 171.13 g/mol
Smeltepunkt: 62…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013375
CAS-nummer: 445-83-0