2-Fluor-4-nitroanisol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC3882-100G
PC3882-25G
PC3882-5G
APOSPC3882-100GEA
436
DKK
APOSPC3882-100G
APOSPC3882-25G
APOSPC3882-5G
2-Fluor-4-nitroanisol 98%
2-Fluor-4-nitroanisol
Formel:
C₇H₆FNO₃ Molekylvægt: 171.13 g/mol Smeltepunkt: 103…105 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00061095 CAS-nummer: 455-93-6 |