1,1,1,3-Tetrafluoropropane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3878-5G PC3878-25G
APOSPC3878-5GEA 2580 DKK
APOSPC3878-5G APOSPC3878-25G
1,1,1,3-Tetrafluoropropane 97%
1,1,1,3-Tetrafluoropropane
Formel: C₃H₄F₄
Kogepunkt: 29…30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 460-36-6
UN nummer: 3161
ADR: 2.1,