Propionyl fluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3875-25G PC3875-5G
APOSPC3875-25GEA 8810 DKK
APOSPC3875-25G APOSPC3875-5G
Propionyl fluoride 97%
Propionyl fluoride
Formel: C₃H₅FO
Kogepunkt: 42…44 °C/760mmHg
Massefylde: 0,947 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039220
CAS-nummer: 430-71-7
UN nummer: 3286
ADR: 3+6.1+8,II