2-Fluor-5-methylbenzensulfonylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3871-1G PC3871-25G PC3871-5G
APOSPC3871-1GEA 164 DKK
APOSPC3871-1G APOSPC3871-25G APOSPC3871-5G
2-Fluor-5-methylbenzensulfonylchlorid
2-Fluor-5-methylbenzensulfonylchlorid
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Smeltepunkt: 30…34 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039785
CAS-nummer: 870704-14-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,II