4-Fluor-2-nitroanilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC3870-100G
PC3870-25G
PC3870-500G
APOSPC3870-100GEA
295
DKK
APOSPC3870-100G
APOSPC3870-25G
APOSPC3870-500G
4-Fluor-2-nitroanilin 97%
4-Fluor-2-nitroanilin
Formel:
C₆H₅FN₂O₂ Smeltepunkt: 90…94 °C Flammepunkt: 89 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00007830 CAS-nummer: 364-78-3 EINECS: 206-666-0 |