2H-Perfluoro-5,8,11,14,17-pentamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3866-25G PC3866-5G
APOSPC3866-25GEA 4350 DKK
APOSPC3866-25G APOSPC3866-5G
2H-Perfluoro-5,8,11,14,17-pentamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane 95%
2H-Perfluoro-5,8,11,14,17-pentamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane
Formel: C₂₀HF₄₁O₆
Molekylvægt: 1116.16 g/mol
Kogepunkt: 108…110 °C/1mmHg
Smeltepunkt: –72 °C
Massefylde: 1.796 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06248658
CAS-nummer: 55154-18-2