3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3862-1G PC3862-5G
APOSPC3862-1GEA 502 DKK
APOSPC3862-1G APOSPC3862-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂BrF₄N
Massefylde: 1,774 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061304
CAS-nummer: 1031929-01-7
UN nummer: 1992
ADR: 3+6.1,III