2,3-Dibromo-5-(Trifluoromethyl)Pyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3861-5G PC3861-1G PC3861-10G
APOSPC3861-5GEA 1210 DKK
APOSPC3861-5G APOSPC3861-1G APOSPC3861-10G
2,3-Dibromo-5-(Trifluoromethyl)Pyridine 95%
2,3-Dibromo-5-(Trifluoromethyl)Pyridine
Formel: C₆H₂Br₂F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10687233
CAS-nummer: 79623-38-4