2-Fluor-5-nitroanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3860-100G PC3860-25G PC3860-5G
APOSPC3860-100GEA 414 DKK
APOSPC3860-100G APOSPC3860-25G APOSPC3860-5G
2-Fluor-5-nitroanilin 98%
2-Fluor-5-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Smeltepunkt: 99…101 °C
Flammepunkt: 91 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007652
CAS-nummer: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III