2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3849-25G PC3849-5G PC3849-1G
APOSPC3849-25GEA 4220 DKK
APOSPC3849-25G APOSPC3849-5G APOSPC3849-1G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate 97%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate
Formel: C₆H₃F₁₁O₃S
Kogepunkt: 146…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093341
CAS-nummer: 17352-10-2
UN nummer: 2927
ADR: 6.1+8,II