Octafluoroadipoyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3847-25G PC3847-5G
APOSPC3847-25GEA 7200 DKK
APOSPC3847-25G APOSPC3847-5G
Octafluoroadipoyl chloride 97%
Octafluoroadipoyl chloride
Formel: C₆Cl₂F₈O₂
Kogepunkt: 42…45 °C/2mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00054726
CAS-nummer: 336-06-1
UN nummer: 3265
ADR: 8,III