5-(2-fluorphenyl)tetrazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,3,4-tetraazole
PC3845-1G PC3845-250MG
APOSPC3845-1GEA 218 DKK
APOSPC3845-1G APOSPC3845-250MG
5-(2-fluorphenyl)tetrazol
5-(2-fluorphenyl)tetrazol
Formel: C₇H₅FN₄
Smeltepunkt: 157…159 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00798373
CAS-nummer: 50907-19-2