2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3839-1G PC3839-25G PC3839-5G
APOSPC3839-1GEA 164 DKK
APOSPC3839-1G APOSPC3839-25G APOSPC3839-5G
2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril 97%
2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril
Formel: C₇HF₄N
Kogepunkt: 88…90 °C/45mmHg
Smeltepunkt: 33…36 °C
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012286
CAS-nummer: 5216-17-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III